Documenti fondamentali
8.21980
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 1,4-Butanediammonium dichloride, Putrescine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)4NH2 · 2 HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
206-375-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
436 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Limite di esplosione
0.7-11.2 % (v/v)
Punto di fusione
28 °C
Temp. transizione
flash point 45 °C
Solubilità
soluble 930 g/L
Densità
0.88 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1