Documenti fondamentali
10343-U
Supelco
Amberlite IRN78 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, bucket of 500 g
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Amberlite IRN78 OH hydroxide form, bucket of 500 g
Descrizione
cross-linkage 8%
Livello qualitativo
Stato
beads
Confezionamento
bucket of 500 g
Parametri
60 °C OH- form max. temp.
Umidità
54-60%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
trimethylammonium
Dimensione particelle
580-680 μm
pH di lavoro
0-14
Capacità
≥1.1 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Amberlite IRN78, strong base anion exchange gel type polystyrene resin in hydroxide form, has quaternary ammonium functional group.
As a nuclear grade resin, a minimum of 95% of the available exchange sites are in the hydroxide form.
Applicazioni
Amberlite IRN78 hydroxide form was used as packing bed in vertical column chromatography.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for water treatment, RADwaste, decontamination, etc.; useful for boron thermal regeneration.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Purification of crude glycerol from transesterification rbd palm oil over homogeneous and heterogeneous catalyst for the biolubricant preparation
W. Isahak, M. Ismail, M. Yarmo, J. Jahim, J. Sali
Journal of Applied Sciences, 10, 2590-2595 (2010)
Non-destructive radioanalytical technique in characterization of anion exchangers Amberlite IRN78 and Indion H-IP
Singare, P. U.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 299, 591-598 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
10343-U4061838505316