AmberTec™ UP550 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, anionic
Sinonimo/i:
strong anion exchange resin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dowex Monosphere 550A UPW,
Descrizione
Trimethylamine functionalised copolymer of styrene and divinylbenzene in the hydroxide form (CAS No. 69011-18-3; Water (CAS No. 7732-18-5)
formerly Dowex Monosphere 550A UPW OH
Stato
beads
Confezionamento
pkg of 1 kg (14016-U)
pkg of 100 g (14015-U)
pkg of 20 kg (14019-U)
pkg of 5 kg (14018-U)
Produttore/marchio commerciale
Du Pont AmberTec™
Parametri
60 °C max. temp.
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
quaternary amine functional group
Dimensione particelle
590 μm std dev ±50
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.0 eq/L by wetted bed volume
55-65 % water retention capacity ((OH))
Tecnica di separazione
anion exchange
Categorie correlate
Applicazioni
Nota a piè di pagina
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)