Documenti fondamentali
271454
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
anhydrous, 99.3%
Sinonimo/i:
Butyl ether
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Beilstein:
1732752
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado:
anhydrous
Saggio:
99.3%
P. ebollizione:
142-143 °C (lit.)
Tensione di vapore:
4.8 mmHg ( 20 °C)
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.48 (vs air)
Tensione di vapore
4.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.3%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
365 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
pH
5.2
P. ebollizione
142-143 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
Densità
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dibutyl ether is being considered as an alternative fuel for diesel engines due to its non-miscibility in water, high cetane number and energy content.
Dibutyl ether is commonly used as solvent for various reactions. It forms azeotropic compositions with various organic solvents and the vapour/liquid equilibria of its binary mixtures have been investigated by head-space gas chromatography.
Applicazioni
Dibutyl ether may be used as a solvent for the synthesis of tricarbonyl[(1,2,3,4-η)-1- and 2-methoxy-1,3-cyclohexadiene]iron by the reaction of 1-methoxy-1,4-cyclohexadiene with iron pentacarbonyl.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Dioctyl ether 99%
Sigma-Aldrich
249599
Dioctyl ether
2-PROPYL-1,3-DIOXOLANE AldrichCPR
S364665
2-PROPYL-1,3-DIOXOLANE
1-Butene &#8805;99%
Sigma-Aldrich
295051
1-Butene
Solubility of anthracene in binary alcohol+ dibutyl ether solvent mixtures.
Powell JR and Acree Jr.
Journal of Chemical and Engineering Data, 40(4), 914-916 (1995)
A chemical kinetic study of the oxidation of dibutyl-ether in a jet-stirred reactor.
Thion S, et al.
Combustion and Flame, 185, 4-15 (2017)
Tricarbonyl [(2, 3, 4, 5-?)-2, 4-Cyclohexadien-1-One] Iron and Tricarbonyl [(1, 2, 3, 4, 5-?)-2-Methoxy-2, 4-Cyclohexadien-1-yl] Iron (1+) Hexafluorophosphate (1-) from Anisole.
Birch AJ &amp; Chamberlain KB
Organic Syntheses, 57, 107-107 (1977)
Seon-Joo Choi et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(37), 31404-31412 (2018-08-28)
All-solid-state lithium batteries (ASSLBs) based on sulfide solid electrolytes (SEs) have received great attention because of the high ionic conductivity of the SEs, intrinsic thermal safety, and higher energy density achievable with a Li metal anode. However, studies on practical