19270
Butyric anhydride
purum, ≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
Butanoic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.45 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 79.5 °C)
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (NT)
Temp. autoaccensione
535 °F
Limite di esplosione
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
P. ebollizione
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−75-−66 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble (with decomposition)(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble (with decomposition)(lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- dibutyrylchitin, a lipophilic chitin diester
- N-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-n-butyramide
- butyric-ester derivatives of hyaluronic acid
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)