245933
Valeric anhydride
97%
Sinonimo/i:
Pentanoic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
228-230 °C (lit.)
Punto di fusione
−56 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(=O)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H18O3/c1-3-5-7-9(11)13-10(12)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
DUCKXCGALKOSJF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Alkyl 9-nitrocamptothecin esters by the esterification reaction.
- Modified bismuth metal-organic frameworks (Bi-MOFs).
- O-acylated chitosan nanofibers (CSNFs) for potential usage in biomaterials and food packaging.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?