W527211
Butyric anhydride
98%
Sinonimo/i:
Butanoic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.45 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 79.5 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
535 °F
Limite di esplosione
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−75-−66 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
butter
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?