Key Documents
8.00503
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Butyric anhydride
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-383-4
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
290 °C
Potenza
8790 mg/kg LD50, oral (Rat)
6400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.1-7.6 % (v/v)
P. eboll.
195-199 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-75 °C
Temp. transizione
flash point 87 °C
Densità
0.963 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.968
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup