143502
Trimethylacetic anhydride
99%
Sinonimo/i:
Pivalic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
193 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in solid-phase oligonucleotide synthesis
- in kinetic resolution of racemic 2-hydroxy-γ-butyrolactones with diphenylacetic acid
- as acylation and esterification reagent for anilines
- as acylation and esterification reagent for phenols
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
162.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?