11126
Potassium antimonyl tartrate trihydrate
puriss., meets analytical specification of USP, 99.0-103.0%, powder
Sinonimo/i:
Antimony potassium tartrate trihydrate, Tartar emetic
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
99.0-103.0%
Stato
powder
Qualità
meets analytical specification of USP
Impurezze
≤0.02 mmol/g free acid
≤0.02 mmol/g free alkali
Perdita
≤2.7% loss on drying, 105 °C
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤150 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may also be used as a standard solution to determine the metalloid concentration such as Sb(III) and Sb(V) in surface soil, using high performance liquid chromatography coupled to inductively coupled plasma-mass spectrometry (HPLC-ICP-MS).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?