Documenti fondamentali
1.08092
Supelco
Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate, Antimony potassium tartrate, Potassium antimony tartrate, Tartar emetic
About This Item
Formula condensata:
K2(SbO)2C8H4O10 · 3 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
667.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
234-293-3
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
99.0-103.0% (iodometric)
Stato
solid
Perdita
≤ 2.7% loss on drying
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
83 g/L
Densità
2.6 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1250 kg/m3
Cationi in tracce
As: ≤0.015%
Pb: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Sb]21OC(C(O[Sb]3OC(C(O2)C(=O)[O-])C(=O)O3)C(=O)[O-])C(=O)O1.[K+].[K+].O.O.O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
Risultati analitici
Assay (iodometric): 99.0 - 103.0 %
Identity: passes test
As (Arsenic): ≤ 0.015 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Loss on drying: ≤ 2.7 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3