10107BC
1-2 Test® Kit
suitable for Immuno-diffusion assays for Food and Beverages applications
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
1-2 Test®,
agenzia
AOAC® 989.13 (OMA)
Nome Commerciale
1-2 Test®
Durata
6‑13 mo.
Confezionamento
pkg of 72
Produttore/marchio commerciale
1-2 Test®
BioControl Systems 10107-72
input
food(s)
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
- Test Units
- Antibody
- Iodine-Iodide solution
- Test trays
Principio
Metodo analitico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)