Documenti fondamentali
1.50943
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinonimo/i:
Cartuccia per HPLC C18 TM=["LiChrospher"] TM=["LICHROCART"]
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Cartuccia LiChroCART 125-4 con fase stazionaria LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm), suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
21% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Cartuccia per HPLC
LiChrospher® RP-18 è un carrier in gel di silice sferica affidabile e versatile, prodotto secondo metodi tradizionali, con proprietà di fase inversa C-18. È adatto alla separazione di composti neutri, composti acidi e composti basici deboli. Questo sorbente è confezionato all′interno di una cartuccia per HPLC LiChroCART 125-4. Il collegamento al sistema per HPLC viene eseguito mediante il supporto per cartuccia manu-CART NT (1.51486).
Risultati analitici
Pressione: ≤ 55,0 bar
Piastre teoriche (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Simmetria (Toluene): 0,8 - 1,4
Fattore di capacità (Toluene): 1,0 - 2,5
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13