54775
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.2 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm
agenzia
suitable for USP L1
Produttore/marchio commerciale
LiChrospher®
Grado di funzionalizzazione
21% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 3.2 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
octadecyl
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)