Documenti fondamentali
54794
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
LiChrospher® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 4 ea
Grado di funzionalizzazione
21% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matrice
Octadecyl
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 3.0 to 4.6 mm columns
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Use guard cartridge holder 54987
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)