1.50547
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® RP-18 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
21% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit