Documenti fondamentali
1.51456
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinonimo/i:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Colonna Hibar® RT 250-4,6 con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
17% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1.5-10.5
Tecnica di separazione
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Le colonne HPLC con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped da 5 µm sono progettate per un uso universale e sono in grado di separare composti basici, composti neutri e chelanti dei metalli utilizzando fasi mobili semplici e con una simmetria dei picchi eccellente. Si basano sull′impiego di particelle di silice ultrapura totalmente porose (Tipo B). Queste colonne assicurano una stabilità eccezionale nell′intervallo di pH 1,5 - 10,5, in un range di temperatura ampio e possono essere utilizzate senza problemi con fasi mobili acquose fino al 100%. In più, come dimostrato dal test di Tanaka, anno prova delle migliori caratteristiche di ritenzione complessive. Grazie a queste caratteristiche, le colonne HPLC con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped da 5 µm assicurano tutta la flessibilità necessaria per condurre qualsiasi tipo di separazione cromatografica, anche in fase inversa, nelle migliori condizioni possibili.La colonna Hibar® RT 250-4,6 con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) è una colonna in acciaio inossidabile pronta all′uso che può essere collegata a qualsiasi sistema HPLC.Le dimensioni della colonna, 250 mm di lunghezza x 4,6 mm di D.I., sono la scelta ottimale per la separazione mediante HPLC ad alta risoluzione dei campioni più complessi.La colonna di guardia consigliata per questo prodotto è la colonna LiChroCART 4-4 con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), N° Cat. 1.50250.0001. Per un collegamento diretto delle precolonne a cartuccia 4-4 LiChroCART alle colonne Hibar® RT è possibile utilizzare il supporto per precolonna N° Cat. 1.51487.0001.L′articolo 1.51456.1003 è un kit di validazione contenente 3 colonne HPLC Hibar® RT 250-4,6 con fasi stazionarie Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) da 3 diversi lotti di materiale di base.Per saperne di più sulle colonne HPLC e UHPLC Purospher® STARPer saperne di più sulla gamma di colonne per HPLC Supelco e sullo sviluppo dei relativi metodi d′impiego:Brochure: HPLC and UHPLC Column Selection GuideBrochure: A Practical Guide to HPLC - Method Development Guide
Applicazioni
Concepite per essere impiegate nella separazione di aflatossine, aldeidi, alcaloidi, antibiotici, catecolammine, esplosivi, oligonucleotidi, esteri, vitamine liposolubili, acidi grassi, flavonoidi, chetoni, nitrosammine, nucleosidi, PHA, PCB, peptidi, pesticidi, fenoli, ftalati, conservanti, steroidi, steroidi metabolizzati, solfonammidi, dolcificanti e vitamine idrosolubili.
Caratteristiche e vantaggi
  • Silice ultrapura (99.999%) per una simmetria dei picchi eccezionale
  • Efficienza separativa elevata
  • Risultati riproducibili da una corsa all′altra e tra batch
  • Le migliori prestazioni complessive in base test di Tanaka
  • Stabilità al pH eccezionale nell′intervallo di pH 1,5 - 10,5
  • Nessun collasso di fase se utilizzata con fasi mobili acquose
  • Prestazioni di buon livello anche nelle applicazioni LC-MS
Risultati analitici
Pressione: ≤ 130 bar
Piastre teoriche (N/m) (toluene): ≥ 80000
Simmetria (toluene): 0,8-1,4
Fattore di capacità (toluene): 1,0-3,0
Note legali
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.