60038BC
VIP® Gold Salmonella Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
VIP® Gold Salmonella, BioControl, Lateral flow test for detection of Salmonella in food and environmental samples
agenzia
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Nome Commerciale
VIP®
Stato
liquid
Durata
3‑9 mo.
Confezionamento
pkg of 40
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 60038-40
VIP®
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
input
food(s)
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
Salmonella spp.
Descrizione generale
Applicazioni
- AOAC Official Method of Analysis 999.09
- AOAC Performance Tested Method 031801
Caratteristiche e vantaggi
- Fast Results: Next day results for processed foods; raw and highly contaminated foods require an additional overnight incubation.
- Improved Lab Efficiency: VIP Gold offers an innovative multi-test format with break-away devices designed for maximum flexibility to accommodate a wide range of testing volumes.
- Advanced Technology: The cutting edge particle technology allows for faster sample flow, producing a clean background, clear lines and easy to read positive/negative results without the need for a reader.
Componenti
- One foil pouch of 40 tests
- Extraction reagents
Compatibilità
Metodo analitico
Note legali
Solo come componenti del kit
- Adhesive Coated Clear Polyester Backing 0.005”
- Absorbent Blotter Sheet
- VIP® Prefilter Sample Pad, Cut
- VIP® Salmonella Gold Colloid Label Pad
- VIP® Salmonella Gold Reaction Membrane
- Desiccant, 14g
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Richiesto ma non fornito
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)