60036BC
VIP® Gold EHEC
BioControl, Lateral flow test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
About This Item
agenzia
AOAC® (OMA)
Health Canada
Forma fisica
solid
Durata
6‑12 mo.
Confezionamento
pkg of 40
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 60036-40
VIP®
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
input
food(s)
applicazioni
environmental
food and beverages
pathogen testing
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Validated for a wide variety of matrices including raw beef, produce, fruit juices and more.Harmonized enrichment protocol with BioControl GDS for E. coli O157:H7 and Shiga Toxin Genes assays allowing for easy PCR-based verification of test results from the same enriched sample.Validated for testing of 375g composite samples of raw beef trim and ground beef.
Componenti
Principio
Metodo analitico
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.