60037BC
VIP® Gold Listeria spp. Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
Sinonimo/i:
Lateral flow test
About This Item
Prodotti consigliati
product name
VIP® Gold Listeria, BioControl®, Lateral flow test for detection of Listeria in food and environmental samples
agenzia
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
Nome Commerciale
VIP®
Forma fisica
solid
Durata
6‑12 mo.
Confezionamento
pkg of 40
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 60037-40
VIP®
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
input
food(s)
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Fast Results: Next-day results for processed foods; raw and highly contaminated foods require an additional overnight incubation.
- Improved Lab Efficiency: VIP Gold offers an innovative multi-test format with break-away devices designed for maximum flexibility to accommodate a wide range of testing volumes.
- Advanced Technology: The cutting-edge particle technology allows for faster sample flow, producing a clean background, clear lines, and easy-to-read positive/negative results without the need for a reader.
Componenti
Principio
Metodo analitico
Note legali
Solo come componenti del kit
- Desiccant, 14g
Richiesto ma non fornito
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.