Documenti fondamentali
04275
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bromide
≥99.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H20BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impurezze
≤0.5% water
Stringa SMILE
[Br-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BrH/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
LCZRPQGSMFXSTC-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)