38894
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
BMP-BTI
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
electrochemical window -3.0 - +2.4 V
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (T)
Impurezze
≤0.2% water
Viscosità
548 stokes
Punto di fusione
-18 °C
Stringa SMILE
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.