41382
1-Allyl-3-methylimidazolium bromide
≥97.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0%
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.578
Stringa SMILE
[Br-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.BrH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- A weak gel of chitin.
- Composite gels of chitin/cellulose.
- Methylimidazolium based ionic liquids with varying anions as electrolytes in graphene nanosheet-based supercapacitors.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)