Documenti fondamentali
49914
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0%
Sinonimo/i:
1-Methyl-3-benzylimidazolium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
[Cl-].C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.ClH/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-8,10H,9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
FCRZSGZCOGHOGF-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Task-Specific Ionic Liquids