40819
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Methyl-3-benzylimidazolium tetrafluoroborate
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Impurezze
≤0.2% water
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.BF4/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;2-1(3,4)5/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
QULDEUUWXMCUFO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Task-Specific Ionic Liquids