64133
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
dry, ≥98.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
BMIMBr
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤500 ppm water
Stringa SMILE
[Br-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ionic Liquids have been thoroughly investigated as solvents in most types of catalytic reactions. Their merit lies in the ease with which their physical–chemical properties can be tuned by varying either the anion, the cation, or its substitution pattern.