89483
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium bromide, 1-Methyl-3-ethylimidazolium bromide
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
crystals
Stringa SMILE
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- 1-ethyl-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)imide
- 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
- (EMI)[Cd(BTC)] (EMI = 1-ethyl-3-methylimidazolium, BTC = 1,3,5-benzenetricarboxylate), a coordination polymer
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)