Documenti fondamentali
00796
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.5% (HPLC/T)
Sinonimo/i:
EMIM DCA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC/T)
Impurezze
≤0.5% water
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
N#C[N-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-5-2-4/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide (EMIM-DCA) is an ionic liquid that is often used as a solvent in various chemical reactions and as an electrolyte in batteries and capacitors. It is considered a greener alternative to organic traditional solvents due to its non-toxicity.
Applicazioni
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide can be used in the development of polyvinyl alcohol based polymeric membranes for the for the effective separation of CO2/H2.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
429.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
221 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)