Key Documents
00738
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for electrochemistry, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
EMIM Otf
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11F3N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for electrochemistry
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.1% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
>350 °C (lit.)
Densità
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
425.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
218.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Ionic Liquids for Electrochemical Applications