900801
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O ≤500 ppm
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methyl-1-H-imidazolium bis(trifluoromethansulfonyl)imide, EMIM BTI, EMIM TFSI, EMIMIm
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Composizione
H2O, ≤500 ppm
Impurezze
≤500 ppm H2O
Punto di fusione
≥−15 °C (lit.)
Densità
1.5236 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
CCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.