Documenti fondamentali
07424
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for electrochemistry, ≥99.0% (T)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (T)
Impurezze
≤0.2% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.553
Conducibilità
~20.2 mS/cm
Punto di fusione
-6 °C
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Stringa SMILE
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Ionic Liquids for Electrochemical Applications