51682
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate
≥95%
Sinonimo/i:
[EMIM][ESO4]
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stringa SMILE
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H6O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-6-7(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
VRFOKYHDLYBVAL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As a solvent on the thermal stability of lysozyme.
- As an additive on potassium hydroxide (KOH) electrolyte properties and hydrogen evolution reaction (HER) reaction kinetics.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
310.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
154.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.