Documenti fondamentali
91198
Sigma-Aldrich
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium methylsulfate
≥98%
Sinonimo/i:
MTEOA MeOSO3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H21NO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
COS([O-])(=O)=O.C[N+](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C7H18NO3.CH4O4S/c1-8(2-5-9,3-6-10)4-7-11;1-5-6(2,3)4/h9-11H,2-7H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
WLTHPEHYBIKNHR-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)