Documenti fondamentali
671177
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium methyl carbonate
~50% in methanol: water (2:3)
Sinonimo/i:
Methyltributylammonium methyl carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H33NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
~50% in methanol: water (2:3)
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
COC([O-])=O.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C2H4O3/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-5-2(3)4/h5-13H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
ZKWSMHMGQLTZGI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Tributylmethylammonium methyl carbonate can be used in the preparation of counter-cation anionic monomers by reacting with 2-acrylamido-2- methylpropanesulfonic acid and acrylic acid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
The use of CBILS© – Carbonate Based Ionic Liquid Synthesis – developed by the Austrian company proionic, offers one of the simplest, yet most elegant synthetic methods for the production of ionic liquids
Global Trade Item Number
SKUGTIN
671177-100G4061833466612
671177-10G4061833390245