Documenti fondamentali
03200595
p-Coumaric acid
primary reference standard
Sinonimo/i:
trans-4-Hydroxycinnamic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Beilstein:
2207383
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Punto di fusione
214 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Azioni biochim/fisiol
Hydroxycinnamic acid found in many fruits and vegetables.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Coumaric acid; Quercitrin; Myricetin; Quercetin
Protocolli
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Coumaric acid; Quercitrin; Myricetin; Quercetin