PHL80061
Pinocembrin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxyflavanone, Pinocembrin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=CC(OC(C2=CC=CC=C2)C3)=C(C(O)=C1)C3=O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m0/s1
URFCJEUYXNAHFI-ZDUSSCGKSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)