01310
N-Acetyl-L-methionine
≥98.5% (T)
Sinonimo/i:
N-acetyl-L-lysine
Saggio
≥98.5% (T)
≥98.5% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D -21.0±1.0°, c = 1% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
Solubilità
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CSCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
XUYPXLNMDZIRQH-LURJTMIESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?