PHR2636
N-Acetyl-D,L-Methionine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N-Acetyl-DL-methionine, Methionamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1009978
Famiglia di API
methionine & derivatives
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)