855642
N-Acetyl-L-glutamic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
(2S)-2-Acetamidopentanedioic acid, N-Acetylglutamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-Acetyl-L-glutamic acid, ReagentPlus®, 99%
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D −15.6°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
194-196 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1
RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?