24-0990
Peracetic acid solution
8.7% in acetic acid
Sinonimo/i:
Peroxyacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
8.7% in acetic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - acetic acid
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - acetic acid