1.10084
Test dell′acido peracetico
colorimetric, 5-50 mg/L (peracetic acid), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinonimo/i:
Strisce reattive per acido peracetico
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
peracetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
5-50 mg/L (peracetic acid)
Compatibilità
for use with MQuant® StripScan App
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
L'acido peracetico è un disinfettante di uso comune. Le strisce reattive MQuant® per acido peracetico sono utilizzabili – anche in presenza di perossido di idrogeno – per verificare l'assenza di residui di acido peracetico dopo i cicli di pulizia. L′acido peracetico reagisce con un′ammina aromatica sviluppando una colorazione blu. La concentrazione dell′acido peracetico viene misurata in modo semi-quantitativo per raffronto visivo della zona di reazione sulla striscia reattiva con i campi della scala cromatica fornita. Le strisce reattive sono perfette per eseguire un test preliminare rapido ed economico di un campione, che consenta di stimare la concentrazione di acido peracetico e un possibile fattore di diluizione prima di usare un metodo quantitativo come il test Reflectoquant®.
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.Vantaggi del prodotto rivisitato:
- Riduzione della striscia reattiva
- Tubetto in alluminio riciclato
- Foglietto illustrativo digitale
Linkage
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.