ZEQ7008T0C
Sistema per la purificazione di acqua ultrapura e pura Milli-Q® EQ 7008
The Milli-Q®water system produces ultrapure (Type 1) and pure (RO, Type 3) water from tap water with a production flow rate up to 8 L/hour
Sinonimo/i:
Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure and Pure Water Purification System
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® EQ
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
<2 L/min distribution flow rate (from POD)
<2 L/min product water instant delivery rate
160 L/day max. usage
27.4 kg operating weight (60.4 lb) (system and system mounted POD)
8 L/hr make-up flow rate
Resistività
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
Alt. sistema
49.8 cm (19.6 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
38 cm (15 in.)
55.6 cm (21.9 in.) , with POD attached
system width
37.5 cm (14.8 in.)
44.4 cm (17.5 in.) , with POD attached
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
≤5 ppb (Product Water)
input
feed water nature potable tap water
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
Descrizione generale
Una serie di caratteristiche di progettazione intelligenti e di innovazioni tecnologiche rendono il sistema facile da utilizzare e riducono la sua impronta ambientale rispetto al sistema di precedente generazione Milli-Q® Reference.
Il sistema è caratterizzato da tre componenti distinti che possono essere installati a distanza dall'unità di purificazione:
- un interfaccia touch screen largo 7 pollici (~18 cm) che permette il controllo intuitivo del sistema, il rapido accesso ai dati e il monitoraggio immediato della qualità.
- l'erogatore ergonomico Q-POD® che fornisce 3 diverse portate, le spie ‘Check & Dispense’ e le cartucce per la purificazione finale adatte alle esigenze specifiche delle applicazioni. Può essere montato sul sistema o a parete fino a 3 m di distanza dal sistema.
- un serbatoio intelligente di stoccaggio dell′acqua pura che assicura la massima protezione da qualunque fonte di contaminazione esterna.
Applicazioni
È consigliata inoltre per l'uso in quei settori delle scienze della vita come la biologia cellulare, la biologia molecolare, la biochimica e i metodi di rilevamento innovativi.
L'acqua prodotta per osmosi inversa (RO, Tipo 3) da questo sistema può essere utilizzata per alimentare la strumentazione, per vivarium, habitat acquatici e piante.
Caratteristiche e vantaggi
- Eroga acqua ultrapura direttamente da una sorgente di acqua di rete.
- La soluzione intelligente di stoccaggio dell′acqua pura fornisce una protezione multi-target per preservare la qualità dell'acqua.
- Le cartucce per la purificazione finale IPAK Meta® e IPAK Quanta® rimuovono gli ioni dall'acqua pura fino a ridurli al livello di tracce.
- L'erogatore Q-POD® offre una rapida erogazione dell'acqua a 3 diverse portate regolabili manualmente .
- Le spie‘Check & Dispense’ sul braccio del Q-POD® assicurano la prontezza all'uso del sistema e un'erogazione ottimale.
- Erogazione volumetrica one-touch, da 100 mL a 25 L, con incrementi di 100 mL.
- L'erogatore e il touch screen HMI possono essere installati a una distanza massima di 3 m dal sistema.
- Eroga acqua ultrapura a livelli stabilmente bassi di carbonio organico totale (TOC = 5 ppb).
- Il touch screen HMI semplice e intuitivo semplifica l'uso del sistema e l'accesso ai dati.
- Il monitoraggio immediato della qualità fornisce informazioni essenziali sulla qualità dell'acqua (resistività, temperatura, indicazione del TOC e stato della circolazione dell'acqua) sull'interfaccia touch screen.
- L'indicatore di TOC in linea brevettato misura il TOC al punto di utilizzo. La misura compare sul display 90 secondi dopo ogni erogazione.
- Le etichette e-Sure presenti su tutti i materiali di consumo del sistema, compresi gli Application POD-Pak, garantiscono la completa tracciabilità dei dati.
- Opzioni di installazione flessibili che assicurano ingombro ridotto: sopra o sotto il banco oppure a parete.
- La comoda opzione di dispensazione con interruttore a pedale che lascia le mani libere riduce il rischio di contaminazione.
- La modalità Lab Close riduce al minimo il consumo di acqua ed energia quando il sistema non viene utilizzato per periodi prolungati.
- Manutenzione semplice e senza problemi: i messaggi di allerta automatici comunicano la necessità di sostituire la cartuccia.
- fabbricato in un sito produttivo certificato ISO 9001 e ISO 14001.
- possibilità di scelta tra una gamma completa di servizi, tra cui i servizi digitali MyMilli-Q™ che garantiscono la massima produttività.
Componenti
- Se per questo specifico prodotto (vedi N° catalogo) si desidera ricevere una country box (confezione ad hoc per il proprio paese), con guida all'uso nella lingua locale e un cavo di alimentazione adattato alla rete elettrica locale, è necessario un′ordine supplementare.
- Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
- Questo numero di catalogo include l'unità per la purificazione dell′acqua e il touch screen HMI.
- Questo numero di catalogo non include l'erogatore di acqua ultrapura Q-POD®, materiali di consumo, accessori e altri servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
- Per tenere conto delle esigenze specifiche di ogni cliente in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!.
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
consumable