TANKT0PEQ
Gruppo superiore del serbatoio di stoccaggio Milli-Q® EQ senza ASM
Protects stored pure water from airborne contaminants
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Allows you to connect up to 3 water purification systems to one tank (25 L, 50 L or 100 L)
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
tank depth × H
26.0 cm (10.2 in.) × 10.0 cm (3.9 in.)
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Tanks
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questo gruppo superiore del serbatoio di stoccaggio è dotato di una connessione per l′installazione di un filtro di sfiato per serbatoi (non incluso), permette di collegare fino a 3 sistemi di purificazione dell′acqua ad un singolo serbatoio (25 L, 50 L o 100 L) e trasmette il segnale di livello di riempimento del serbatoio al sistema o ai sistemi connessi.
Da usare con i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® EQ 7008/16.
Da usare con i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® EQ 7008/16.
Applicazioni
Assicura la chiusura ermetica della struttura del serbatoio di stoccaggio Milli-Q® EQ (25 L, 50 L e 100 L).
Altre note
Il serbatoio di stoccaggio Milli-Q® (25 L, 50 L o 100 L) da ordinare in aggiunta a questo numero di catalogo.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany