XX6320002
Battery Charger, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
About This Item
Codice UNSPSC:
41104424
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
115 V, 60 Hz
Livello qualitativo
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
115 V DC rechargeable nickel-cadmium battery
Applicazioni
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms