1.51236
Stainless steel HPLC capillaries
(flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115720
NACRES:
SB.52
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm,
tecniche
HPLC: suitable
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
The package contains: 3 Stainless steel capillaries (o.d. 0.5 mm, i.d. 0.20 mm) of 1000 mm length.
Risultati analitici
visual control: passes test