Documenti fondamentali
SPR00SIA2
Milli-Q
Blocco di purificazione SmartPak
For RiOs-DI® Systems
Sinonimo/i:
Blocco di purificazione SmartPak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Caratteristiche
A unique purification pak to produce DI water directly from tap water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
SmartPak®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Compatibilità
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di purificazione SmartPak® RODI combina l′osmosi inversa e lo scambio ionico per produrre acqua pura di tipo 2.
Ideato per l′impiego con i sistemi di purificazione RiOs-DI®.
Applicazioni
Questa cartuccia rimuove un gran numero di contaminanti (organici, ioni, particelle...)
Caratteristiche e vantaggi
  • Ricambio originale per la sostituzione del blocco di purificazione SmartPak® SPR00SIA2.
  • Soluzione affidabile e a buon mercato per l′acqua pura di tipo 2. 
  • Manutenzione senza problemi: semplicità d′installazione e di sostituzione.
  • Certificato di qualità disponibile online.
Note legali
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany