SPGPM20RJ
Filtri a pressione Steripak Millipore®
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 4-stack, pack of 3 ea
Sinonimo/i:
Unità filtrante a pressione Steripak-GP
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Steripak
Caratteristiche
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 3 ea
Parametri
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
76 mm
Diametro
9.9 cm
Diam. filtro
160 mm
Superficie filtrante
200 cm2
Matrice
Express PLUS™
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti Steripak-GP sono progettate per filtrazione a pressione di terreni di coltura tissutali con o senza siero, su più ampia scala. Ciascun filtro è monouso e non è autoclavabile. Le unità filtranti sono disponibili in due misure; l′unità più piccola è in grado di filtrare fino a 10 L, la più grande fino a 20 L.
Caratteristiche & Vantaggi:
- Membrana Millipore Express PLUS per portate più veloci e basso legame proteico
- Dispositivo di filtrazione a pressione, su più ampia scala, per filtrazioni di grossi volumi che richiedono molto tempo con portate superiori
- Capacità da 10 L e da 20 L per il massimo numero di opzioni di filtrazione nella gamma del laboratorio
- Sfiato dell′aria in alto a funzionamento manuale per evitare arresti del flusso per intrappolamento dell′aria
- Campana di riempimento per una maggiore pulizia dell′ambiente di riempimento attorno all′apertura del flacone contenitore
Applicazioni:
Sterilizzazione di soluzioni acquose, preparazione di terreni, preparazione di tamponi
Applicazioni
Membrana in polietersolfone, pori da 0,22 µm, 4 dischi sovrapposti, sterilizzati con raggi gamma
Principio
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Irradiazione gamma
Altre note
- Ritenzione degli organismi: Microrganismi
- Modalità d′azione: Filtrazione
- Applicazione: Filtrazione sterile
- Uso previsto: Sterilizzazione di soluzioni acquose, preparazione di terreni, preparazione di tamponi
- Istruzioni per l′uso: Consultare la sezione Istruzioni per l′uso della guida all′uso di Steripak
- Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.