SVGPB1010
Unità filtrante in pressione Millipore® Sterivex™
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, pack of 10 ea
Sinonimo/i:
Unità filtranti in pressione Sterivex-GP
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Eastar™ housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Sterivex™
Caratteristiche
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 10 ea
Parametri
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
85 mm
Capacità
2000 mL
Diametro
5.4 cm
Capacità filtro
2000 mL
Superficie filtrante
10 cm2
Matrice
Express PLUS™
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
outlet filling bell
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- Progettate per poter dispensare il filtrato in praticamente qualsiasi contenitore, le unità Sterivex sono disponibili con diversi raccordi in uscita (vedere tabella).
- Le unità filtranti Sterivex possono filtrare volumi fino a 1.000 o 2.000 mL, a seconda del tipo di membrana prescelta. Si può scegliere tra tre membrane diverse.
- Con le unità Sterivex™ per la filtrazione in pressione è possibile sterilizzare volumi fino a 1.000 o 2.000 mL (in funzione del tipo di membrana prescelta). Grazie ai tre diversi tipi di membrana e ai numerosi tipi di raccordo in uscita disponibili, i filtri Sterivex si adattano praticamente a qualsiasi procedura e possono dispensare il filtrato in quasi ogni contenitore di raccolta. I filtri Sterivex sono utilizzabili con siringhe, pompe peristaltiche o recipienti pressurizzati ed eliminano il rischio di contaminazione connesso alla decantazione o ai prelievi con pipetta.
Caratteristiche & vantaggi
- Funzionano con una varietà di dispositivi sotto pressione, tra cui siringhe, pompe peristaltiche e recipienti pressurizzati
- Disponibili con più tipi di membrana per soddisfare ogni esigenza applicativa fino a 2 L di capacità
Applicazioni
Sterilizzazione di soluzioni acquose
Applicazioni
Principio
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Raggi gamma
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazione: filtrazione sterilizzante
- Uso previsto: filtrazione di grandi volumi mediante pressione positiva
- Istruzioni per l′uso: consultare la sezione "Istruzioni per l′uso” del manuale di Sterivex™
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.