Documenti fondamentali
SVHVL10RC
Millipore
Unità filtrante in pressione Millipore® Sterivex
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, capacity 1000 mL, pack of 15 ea
Sinonimo/i:
Unità filtro a pressione Sterivex-HV
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
Eastar housing
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Sterivex
Caratteristiche
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 15 ea
Parametri
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
82 mm
Capacità
1000 mL
Diametro
1.7 cm
Capacità filtro
1000 mL
Superficie filtrante
10 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male Luer-Lok® outlet fitting
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- le unità filtranti Sterivex funzionano con siringhe, pompe peristaltiche o contenitori in pressione. Eliminano il rischio di contaminazione connesso a decantazione o trasferimenti via pipetta.
- le unità Sterivex sono progettate per dispensare praticamente in qualsiasi contenitore. I dispositivi sono disponibili con diversi connettori in uscita (vedere tabella).
- le unità filtranti Sterivex possono trattare volumi fino a 1000 o 2000 mL, a seconda del tipo di membrana usata nell′apparecchio. Si possono scegliere tre membrane diverse.
- Sterilizzare per filtrazione volumi da 1000 a 2000 mL, usando unità filtranti Sterivex sotto pressione (la capacità dipende dal tipo di membrana montata nel filtro). Con tre diverse membrane a scelta e varie opzioni di connessioni di uscita, i filtri Sterivex si adattano a ogni tipo di lavorazione e dispensano in quasi tutti i contenitori. I filtri Sterivex funzionano con siringhe, pompe peristaltiche o contenitori in pressione eliminando il rischio di contaminazione connesso a decantazione o trasferimenti via pipetta.
Caratteristiche & Vantaggi:
- Funziona con diversi dispositivi sotto pressione incluse siringhe, pompe peristaltiche e contenitori in pressione
- Disponibili con vari tipi di membrane adattabili ad applicazioni diverse con capacità fino a 2 L
Applicazioni:
Sterilizzazione di soluzioni acquose.
Applicazioni
Per uso esclusivo a scopo di ricerca
Pori da 0,45 µm, membrana in PVDF, uscita Luer, sterile per irraggiamento gamma
Principio
Pressione
Stato fisico
Codice colore: Trasparente
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Irradiazione gamma
Altre note
Istruzioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: filtrazione sterilizzante
  • Uso previsto: filtrazione di grandi volumi mediante pressione positiva
  • Istruzioni per l′uso: consultare la sezione Istruzioni per l′uso della guida all′uso di Sterivex
  • Indicazioni sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany