Documenti fondamentali
SVGVB1010
Millipore
Filtri a pressione Sterivex Millipore®
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, capacity 1000 mL, with bell outlet, pack of 10 ea
Sinonimo/i:
Unità filtranti Sterivex-HV
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
Eastar housing
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Sterivex
Caratteristiche
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 10 ea
Parametri
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
85 mm
Capacità
1000 mL
Diametro
5.4 cm
Capacità filtro
1000 mL
Superficie filtrante
10 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
outlet filling bell
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- Le unità filtranti Sterivex funzionano con siringhe, pompe peristaltiche o recipienti pressurizzati. Eliminano il rischio di contaminazione connesso alla decantazione o ai prelievi con pipetta.
- Progettate per poter dispensare il filtrato in praticamente qualsiasi contenitore, le unità Sterivex sono disponibili con diversi raccordi in uscita (vedere tabella).
- Le unità filtranti Sterivex possono filtrare volumi fino a 1.000 o 2.000 mL, a seconda del tipo di membrana prescelta. Si può scegliere tra tre membrane diverse.
- Con le unità Sterivex per la filtrazione in pressione è possibile sterilizzare volumi fino a 1.000 o 2.000 mL (in funzione del tipo di membrana prescelta). Grazie ai tre diversi tipi di membrana e ai numerosi tipi di raccordo in uscita disponibili, i filtri Sterivex si adattano praticamente a qualsiasi procedura e possono dispensare il filtrato in quasi ogni contenitore di raccolta. I filtri Sterivex sono utilizzabili con siringhe, pompe peristaltiche o recipienti pressurizzati ed eliminano il rischio di contaminazione connesso alla decantazione o ai prelievi con pipetta.
Caratteristiche & vantaggi
- Funzionano con una varietà di dispositivi sotto pressione, tra cui siringhe, pompe peristaltiche e recipienti pressurizzati
- Disponibili con più tipi di membrana per soddisfare ogni esigenza applicativa fino a 2 L di capacità
Applicazioni
Sterilizzazione di soluzioni acquose
Applicazioni
Esclusivamente per scopi di ricerca
Pori di 0,22 µm, membrana in PVDF, uscita con campana di protezione, sterilizzati a raggi gamma
Principio
Pressione
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Raggi gamma
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: filtrazione sterilizzante
  • Uso previsto: filtrazione di grandi volumi mediante pressione positiva
  • Istruzioni per l′uso: consultare la sezione "Istruzioni per l′uso” del manuale di Sterivex
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany